Documenti fondamentali
1.08689
Millipore
D(+)-Xylose
for biochemistry
Sinonimo/i:
D(+)-Xylose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-400-7
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
146-152 °C
Solubilità
550 g/L
Densità
1.53 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 % water + 0,2ml ammonia): +18.5 - +20.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio