1.08298
Xylol-IVD for Microscopy
for histology
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
colorless
Viscosità cinematica
<0.9 cSt(20 °C)
P. ebollizione
136-145 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-25 °C
Temp. transizione
flash point 24 °C
Solubilità
0.175 g/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C