Documenti fondamentali
1.07647
SAFC
L-serina
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-serina
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-274-3
agenzia
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
crystalline powder
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
215-225 °C (decomposes)
Solubilità
360 g/L
Densità bulk
570 kg/m3
applicazioni
parenterals
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza normativa, possiamo assistere il cliente in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.Le nostre materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Risultati analitici
Analisi (titolazione con acido perclorico, calcolata sulla sostanza essiccata)98,5 - 101,0%Identità (spettro IR)conforme al testIdentità (rotazione specifica)conforme al testAspettocristalli aghiformi di colore bianco o quasi bianco o incoloriAspetto della soluzione (50 g/l; acqua)trasparente e di colore non più intenso della soluzione di riferimento BY₆Rotazione spec. (α 20/D, 100 g/l, acido cloridrico 2 mol/l, calc. sulla sostanza essiccata)da +14,0 a +16,0Rotazione spec. (α 25/D, 100 g/l, acido cloridrico 2 mol/l, calc. sulla sostanza essiccata)da +14,0 a +15,6Cloruro (Cl)≤ 200 ppmSolfato (SO₄)≤ 300 ppmCo (Cobalto)≤ 0,5 ppmCu (Rame)≤ 25 ppmFe (Ferro)≤ 10 ppmMn (Manganese)≤ 25 ppmMo (Molibdeno)≤ 2,5 ppmZn (Zinco)≤ 130 ppmComposti correlati, totale (TLC)≤ 0,5%Sostanze positive alla ninidrina (LC) (qualsiasi impurità positiva alla ninidrina)≤ 0,2%Sostanze positive alla ninidrina (LC) (ammonio [570 nm])≤ 0,02%Sostanze positive alla ninidrina (LC) (impurità totali)≤ 0,5%Metanolo (HS-GC)≤ 3000 ppmAltri solventi residui (ICH Q3C)esclusi sulla base del processo di produzioneCeneri solfatate (600 °C)≤ 0,1%Perdita all′essiccamento (105 °C; 3 h)≤ 0,2%Endotossine batteriche≤ 2,0 I.U./gConta microorganismi aerobici totali (TAMC)≤ 100 CFU/gConta totale di lieviti e muffe (TYMC)≤ 100 CFU/gLe specifiche per le impurezze elementari sono state stabilite considerando la linea guida ICH Q3D sulle impurezze elementari. È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).Corrisponde a Ph. Eur., USP.
Altre note
Visti i livelli estremamente bassi di contaminazione microbica ed endotossine, la L-serina Emprove® Expert è indicata per le esigenze delle produzioni biofarmaceutiche.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
L-glutammina
SAFC
G5792
L-glutammina