1.07365
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
Sinonimo/i:
Lead
About This Item
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
solid
Impurezze
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
P. ebollizione
1740 °C/1013 hPa
Punto di fusione
327 °C
Densità
11.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
As (Arsenic): ≤ 0.01 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimony): ≤ 0.01 %
Sn (Tin): ≤ 0.020 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List