Documenti fondamentali
1.07242
Supelco
Phenol red solution
pH indicator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
product name
Phenol red solution, indicator
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1