Documenti fondamentali
1.37038
SAFC
Rosso fenolo (fenolsulfonftaleina)
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Rosso fenolo (fenolsulfonftaleina)
About This Item
Formula condensata:
(C6H4OH)2C7H4SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
205-609-7
agenzia
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
0.77 g/L
Densità bulk
200‑300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rosso fenolo powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
P5530
Rosso fenolo