Documenti fondamentali
1.07238
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 0.375% in Methanol
About This Item
Codice UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Phenolphthalein solution 0.375% in methanol,
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Stato
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (v/v)
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
0.80 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)