1.07035
1-butanolo
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup