Key Documents
1.06721
Supelco
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Nickel(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
Ni(NO3)2 · 6 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
236-068-5
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
56.7 °C
Solubilità
940 g/L
Densità
2.05 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Efficient adsorption of aromatic and aliphatic hydrocarbons by electrospun hydrophobic PTFE-NiO composite nanofiber filter mats: This study highlights the application of Nickel(II) nitrate hexahydrate in the synthesis of Nickel Oxide (NiO) which is incorporated into polytetrafluoroethylene (PTFE) to create hydrophobic composite nanofiber mats. These mats demonstrate superior adsorption capabilities for both aromatic and aliphatic hydrocarbons, offering significant advancements in environmental remediation technologies. The research underscores the potential of Nickel(II) nitrate hexahydrate in developing materials that are crucial for pollution control and environmental health (Mazhar et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)