1.06520
Sodium iodide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium iodide
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 hPa ( 767 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1304 °C/1013 hPa
Punto di fusione
659 °C
Densità
3.67 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3