Key Documents
1.06446
SAFC
Tri-Sodio citrato diidrato
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 331
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio citrato tribasico, Trisodio citrato, Sodio citrato, diidrato, Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E331
Numero indice EU:
200-675-3
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
powder
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il citrato trisodico diidrato è tipicamente utilizzato come componente del sistema dei tamponi citrato per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole e per le forme liquide finali.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5