Documenti fondamentali
1.06386
SAFC
Carbonato di sodio monoidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 500
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Carbonato di sodio monoidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CNa2O3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E500
Numero indice EU:
207-838-8
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
854 °C (anhydrous substance)
Densità
2.25 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Sodium carbonate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, sodium carbonate is used as pH adjuster, or a source of carbon dioxide in oral formulations such as effervescent tablets or granules.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1