Documenti fondamentali
1.06384
SAFC
Carbonato di sodio decaidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 500
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Carbonato di sodio decaidrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CNa2O3 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E500
Numero indice EU:
207-838-8
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
210 g/L
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il carbonato di sodio decaidrato Emprove® Essential è usato principalmente in applicazioni farmaceutiche strettamente regolamentate.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1