Documenti fondamentali
1.04420
Supelco
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HgI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-873-8
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
0.006 hPa ( 80 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Stato
solid
Potenza
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.05% Water-soluble substances
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
354 °C/1013 hPa (sublimed)
Punto di fusione
259 °C
Densità
6.36 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
1350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)