1.04220
Guanidina
LAB
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Potenza
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
188 °C
Solubilità
2150 g/L
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Densità bulk
550‑620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 4.5 - 5.5
Melting range: 182 - 186
Chloride (calc. on anhydrous substance): 36.1 - 37.1 %
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1