Key Documents
1.01599
Supelco
4-Bromoaniline
GR for analysis
Sinonimo/i:
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-393-9
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
230-250 °C/1013 hPa
Punto di fusione
60-64 °C
Densità bulk
810 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 62 - 64 °C
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3