Documenti fondamentali
1.00337
Supelco
Hydrofluoric acid
38-40%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Hydrofluoric acid 38-40%, EMPLURA®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
liquid
Concentrazione
38-40% Hf
Impurezze
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfite (SO?)
≤0.01% Hexafluorosilicate (SiF6)
Residuo alla calcinazione
≤0.002% (as sulfate)
pH
2 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
-44 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Linkage
Replaces: 100339
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 38 - 40 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.002 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2