Documenti fondamentali
09-864
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-JHDM1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, protein containing CXXC domain 2, ju
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM2B(84678)
Descrizione generale
La proteina 1B di demetilazione degli istoni contenente il dominio JmjC, detta anche demetilasi 2B specifica per la lisina, è un enzima nucleare codificato dal gene JHDM1B (detto anche KDM2B) nell′uomo. JHDM1A/KDM2B esplica un′attività demetilasica specifica per H3K36, con una preferenza per H3K36me2 rispetto a H3K36me e H3K36me3 (PMID 16362057). È stato inoltre riportato che JHDM1A/KDM2B regola negativamente la proliferazione cellulare attraverso l′interazione con l′rDNA e impedendo così la trascrizione dell′rRNA in modo dipendente dal dominio JmjC (PMID 17994099).
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina JHDM1B umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-JHDM1B è un anticorpo policlonale di coniglio per la rivelazione di JHDM1B (detto anche demetilasi 2B specifica per la lisina (K), proteina FBL10 F-box, [istone-H3]-lisina-36 demetilasi 1B) & è stato convalidato per l′uso ei saggi di WB e ICC.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare JHDM1B in cellule NIH/3T3 ed HeLa.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare JHDM1B in cellule A431.
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Qualità
Valutata mediante Western blotting su estratto acido di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare JHDM1B in 10 µg di estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~165 kDa. In alcuni lisati si può osservare una banda di peso molecolare inferiore non caratterizzata.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Estratto nucleare di cellule HeLa
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tsuyoshi Fukuda et al.
Molecular and cellular neurosciences, 46(3), 614-624 (2011-01-12)
Histone methylation is the important transcription regulatory system that affects mammalian development and cell differentiation. Alterations in epigenetic gene regulation are associated with disease. Fbxl10 (F-box and leucine-rich repeat protein 10) is a JmjC domain-containing histone demethylase. Although Fbxl10 has
IPO8 and FBXL10: new reference genes for gene expression studies in human adipose tissue.
Hurtado del Pozo, C; Calvo, RM; Vesperinas-Garcia, G; Gomez-Ambrosi, J; Fruhbeck et al.
Obesity (Silver Spring, Md.) null
Manabu Ozawa et al.
Biology of reproduction, 94(4), 92-92 (2016-03-18)
The F-box and leucine-rich repeat protein 10 (Fbxl10) gene encodes a protein that catalyzes demethylation of H3K4 and H3K36. In this study, we show the important roles of FBXL10 as a histone demethylase in sustainable sperm production using mice in
Yangyang Yang et al.
Cell death discovery, 7(1), 328-328 (2021-11-01)
F-box and leucine-rich repeat protein 10 (FBXL10) has been reported to play a regulatory role in the initiation and development of breast cancer. Bioinformatics analyses revealed that FBXL10 may involve in the process of cytoskeleton organization. This research aimed to
Nefeli Zacharopoulou et al.
Cancer biology & therapy, 21(6), 533-540 (2020-03-17)
Recent studies revealed that the histone demethylase KDM2B regulates the epithelial markers E-Cadherin and ZO-1, the RhoA/B/C-small-GTPases and actin cytoskeleton organization, in DU-145 prostate- and HCT-116 colon-tumor cells. Here we addressed the role of KDM2B in the activation of Focal