Documenti fondamentali
09-432
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-IRS1 (Tyr608, topo) / (Tyr612, uomo)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
HIRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr608 )
Informazioni sul gene
human ... IRS1(3667)
Descrizione generale
Le molecole substrato del recettore per l'insulina (IRS) sono mediatori fondamentali nella trasduzione del segnale dell′insulina e hanno uno ruolo cruciale nel mantenimento delle funzioni cellulari basilari come crescita, sopravvivenza e metabolismo. Agiscono da proteine di ancoraggio tra il recettore per l′insulina e una rete complessa di molecole di segnalazione intracellulare contenenti domini di omologia 2 a Src (SH2). Sono stati identificati quattro membri (IRS-1, IRS-2, IRS-3, IRS-4) di questa famiglia, che differiscono tra loro per distribuzione tissutale, localizzazione subcellulare, espressione durante lo sviluppo, legame al recettore per l′insulina e interazione con le proteine contenenti il dominio SH2. I risultati ottenuti dalla distruzione mirata dei geni che nel topo codificano per gli IRS hanno fornito chiarimenti importanti circa le differenze funzionali tra queste molecole correlate, suggerendo che in vivo abbiano ruoli diversi e specifici. I dati disponibili sono coerenti con la teoria per la quale IRS-1 e IRS-2 non siano funzionalmente interscambiabili nei tessuti in cui avviene la produzione di glucosio (fegato), l′assorbimento di glucosio (tessuto muscolare scheletrico e tessuto adiposo) e la produzione di insulina (β-cellule pancreatiche). Infatti, pare che IRS-1 esplichi la sua funzione principale nella muscolatura scheletrica e che IRS-2 regoli l′azione dell′insulina epatica e lo sviluppo e la sopravvivenza delle β-cellule pancreatiche. Al contrario, i geni che codificano per IRS-3 e IRS-4 sembrano avere un ruolo ridondante nel sistema di trasduzione del segnale di IRS. Alterazioni nell′espressione e nella funzione di IRS-1 nel tessuto muscolare risultano essere presenti nelle condizioni di resistenza insulinica come l′obesità e il diabete di tipo 2.
Specificità
Prevista reattività crociata con topo e ratto visto il 100% di omologia di sequenza.
Riconosce la proteina IRS1 fosforilata (Tyr608, topo) / (Tyr612, uomo)
Immunogeno
Peptide corrispondente alla regione amminoacidica di IRS1 che abbraccia e include la Tyr608 fosforilata nel topo e la Tyr612 nell'uomo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-IRS1 fosforilata (Tyr608, topo) / (Tyr612, uomo) rivela il livello della proteina IRS1 fosforilata (Tyr608, topo) / (Tyr612, uomo) ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nelle analisi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule HEK293 trattate con insulina.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina IRS1 fosforilata (Tyr608, topo) / (Tyr612, uomo). in 10 µg di lisato di cellule HEK293 trattate con insulina.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 160 kDa. Calcolato a 131,59 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
IgG policlonali di coniglio purificate per affinità in tampone di conservazione contenente PBS con azoturo di sodio 0,05% in glicerolo 50%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
High-fat diet induces hepatic insulin resistance and impairment of synaptic plasticity.
Liu, Z; Patil, IY; Jiang, T; Sancheti, H; Walsh, JP; Stiles, BL; Yin, F; Cadenas, E
Testing null
An organic matrix-mediated processing methodology to fabricate hydroxyapatite based nanostructured biocomposites.
Kithva PH, Gr?ndahl L, Kumar R, Martin D, Trau M
Nanoscale null
Pengcheng Luo et al.
The American journal of pathology, 186(5), 1278-1292 (2016-03-16)
The liver is an essential insulin-responsive organ that is critical for maintaining glucose homeostasis and lipid metabolism. Oncostatin M receptor β chain (OSMRβ) is implicated in adipose tissue- and immune cell-mediated metabolic regulation. However, the role of hepatocyte-derived OSMRβ in
Reduced phosphorylation of brain insulin receptor substrate and Akt proteins in apolipoprotein-E4 targeted replacement mice.
Ong, QR; Chan, ES; Lim, ML; Cole, GM; Wong, BS
Scientific Reports null
Weikang Cai et al.
Nature communications, 8, 14892-14892 (2017-03-28)
Despite a high degree of homology, insulin receptor (IR) and IGF-1 receptor (IGF1R) mediate distinct cellular and physiological functions. Here, we demonstrate how domain differences between IR and IGF1R contribute to the distinct functions of these receptors using chimeric and