09-268
Anti-TKS5 (SH3 #4) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Adaptor protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 and PX domains 2A, SH3 multiple domains 1, SH3 multiple domains protein 1, five SH3 domains
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3PXD2A(9644)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse 3T3-Src(Y527F) cells
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1