07-631
Anti-cdk2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CDKN2, Anti-p33(CDK2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK2AP1(8099)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Colon tissue
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1