07-543
Anti-p19 ARF Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-ARF, Anti-CDK4I, Anti-CDKN2, Anti-CMM2, Anti-INK4, Anti-INK4A, Anti-MLM, Anti-MTS-1, Anti-MTS1, Anti-P14, Anti-P14ARF, Anti-P16, Anti-P16-INK4A, Anti-P16INK4, Anti-P16INK4A, Anti-P19, Anti-P19ARF, Anti-TP16
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cdkn2A(12578)
rat ... Cdkn2A(25163)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2