05-1135
Anti-PDGFR Antibody, clone CH-3
clone CH-3, from mouse
Sinonimo/i:
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CH-3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry(paraffin): Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PDGF-A With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Rat Brain
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PDGFR on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2