Key Documents
07-371
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-istone H2B
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H2B, Histone H2B, H2B histone family, member Q, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, chicken
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
yeast (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Descrizione generale
Istone H2B type 3-B (UniProt: Q8N257; noto anche come H2B tipo 12) è codificato nell′uomo dal gene HIST3H2BB (Gene ID: 128312). Gli istoni sono proteine nucleari basiche responsabili della struttura nucleosomica della cromatina negli eucarioti. Due molecole di ciascuno dei quattro istoni del core (H2A, H2B, H3 e H4) formano un ottamero attorno al quale si avvolge il DNA in unità ripetitive, chiamate nucleosomi, che limitano l'accessibilità del DNA ai sistemi di trascrizione cellulari che richiedono il DNA come templato. Gli istoni svolgono quindi un ruolo centrale nella regolazione della trascrizione, nel riparo e nella replicazione del DNA, oltre che nel mantenimento della stabilità cromosomica. L'accessibilità al DNA è regolata tramite un complesso insieme di modifiche post-traduzionali degli istoni, chiamato anche codice istonico, e dal rimodellamento della cromatina. L'istone H2B è una delle 5 principali proteine​istoniche coinvolte nella struttura della cromatina delle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. L'istone H2B può essere monoubiquitinato sulla lisina123 dal complesso RAD6/UBC2-BRE1 per formare il complesso H2BK123Ub1 che fornisce un tag specifico per l'attivazione trascrizionale epigenetica ed è richiesto per la formazione di H3K4me e H3K79me. È stato riportato che H2BK123ub1 può modulare la rottura a doppio filamento del DNA durante la meiosi e che è necessario per l'attivazione del checkpoint da danno al DNA. L'istone H2B viene fosforilato da STE20 a formare H2BS10ph durante la progressione attraverso la profase meiotica, il che suggerisce un suo ruolo nella condensazione dei cromosomi. H2B può subire inoltre l'acetilazione da parte di GCN5, un componente del complesso SAGA, con formazione di H2BK11ac e H2BK16ac. L'acetilazione delle lisine N-terminali e in particolare la formazione di H2BK11acK16ac ha un effetto positivo sulla trascrizione.
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva l'istone H2B nell'uomo e nel pollo. Riconosce a un epitopo all'interno di 9 aminoacidi della regione C-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 9 amminoacidi della regione C-terminale dell'istone H2B tipo 3-B umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-istone H2B, N° Cat. 07-371, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro l′istone H2B. È stato testato in Western Blotting.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Western blotting: 1-2 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno rilevato l'istone H2B nell'estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio o colcemid.
Qualità
Testato mediante Western blotting su istoni del core di pollo.
Western Blotting: 2 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato l'istone H2B negli istoni del core del pollo.
Descrizione del bersaglio
~17 kDa osservati; 13,91 kDa calcolati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: MABE15
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M, con azoturo di sodio 0,1% e glicerolo 30%.
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio o colcemide.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Histone variant macroH2A1 deletion in mice causes female-specific steatosis.
Boulard, M; Storck, S; Cong, R; Pinto, R; Delage, H; Bouvet, P
Epigenetics & Chromatin null
Marco De Cecco et al.
Aging, 3(10), 955-967 (2011-10-19)
Replicative cellular senescence was discovered some 50 years ago. The phenotypes of senescent cells have been investigated extensively in cell culture, and found to affect essentially all aspects of cellular physiology. The relevance of cellular senescence in the context of
dRYBP counteracts chromatin-dependent activation and repression of transcription.
Fereres, S; Simon, R; Mohd-Sarip, A; Verrijzer, CP; Busturia, A
Testing null
Wei-Ting Liao et al.
Carcinogenesis, 30(6), 1064-1072 (2009-04-21)
Bowen's disease (BD), a carcinoma in situ of the skin, has been identified as an early lesion in arsenic carcinogenesis. Patients with arsenic-induced Bowen's disease (As-BD) showed both cutaneous and systemic immune dysfunctions. We set out to evaluate the interactions
Miia M Rytinki et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 68(19), 3219-3232 (2011-01-22)
Small ubiquitin-related modifiers (SUMOs) are important regulator proteins. Caenorhabditis elegans contains a single SUMO ortholog, SMO-1, necessary for the reproduction of C. elegans. In this study, we constructed transgenic C. elegans strains expressing human SUMO-1 under the control of pan-neuronal
Articoli
Loading controls in western blotting application.