Documenti fondamentali
07-2273
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-SPAK (Ser373) / Anticorpo anti-fosfo-OSR1 (Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer373)
Informazioni sul gene
human ... STK39(27347)
Descrizione generale
In quanto membri della famiglia delle chinasi simili alla chinasi "sterile 20" (STE20) di lievito, la chinasi 1 di risposta allo stress ossidativo (OSR1) e la chinasi ricca di alanine/proline correlata a SPS1 (SPAK) sono enzimi essenziali nella cascata di segnalazione che media l'attività dei cotrasportatori Na+/K+/2Cl- (NKCC) in risposta allo stress osmotico. Entrambe le chinasi hanno un dominio carbossi-terminale conservato (CCT), con cui condividono un′identità di sequenza del 79%, che è altamente conservato negli enzimi ortologhi di Caenorhabditis elegans, Drosophila e Xenopus. Il dominio CCT non mostra somiglianze con le sequenze trovate in altre proteine. È noto che questo dominio riconosce e interagisce con un motivo peptidico unico (Arg-Phe-Xaa-Val), presente nelle chinasi che attivano OSR1 e SPAK (chinasi senza lisina 1, WNK1 e WNK4) e anche nei substrati della famiglia delle chinasi STE20 (NKCC1 e NKCC2). È stato riportato che la fosforilazione di un residuo Ser/Thr che precede il motivo (Arg-Phe-Xaa-Val) induce un conflitto sterico e la successiva dissociazione dal dominio CCT. È noto inoltre che le persone affette dalla sindrome di Gordon sono portatori di mutazioni a carico dei geni di WNK1 e WNK4.
Specificità
Questo anticorpo riconosce le proteine SPAK fosforilata in Ser373 e OSR1 fosforilata in Ser325.
Immunogeno
Epitopo: SPAK fosforilata in Ser373 e OSR1 fosforilata in Ser325.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alle proteine SPAK fosforilata in Ser373 e OSR1 fosforilata in Ser325.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-fosfo-SPAK è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione della proteina SPAK fosforilata.
Sottocategoria di ricerca
Chinasi & fosfatasi
Stress ossidativo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su cellule Hek293 stimolate con soluzione ipotonica non trattate o trattate con fosfatasi lambda.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare SPAK/OSR1 in 10 µg di cellule HEK293 stimolate con soluzione ipotonica e non trattate o trattate con fosfatasi lambda.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 60 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule Hek293 stimolate con soluzione ipotonica non trattate o trattate con fosfatasi lambda.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1