07-225-I
Anti-TrkB
Sinonimo/i:
BDNF/NT-3 growth factors receptor, EC:2.7.10.1, GP145-TrkB, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, Trk-B, TrkB tyrosine kinase, Tropomyosin-related kinase B
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... NTRK2/TRKB(4915)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TrkB in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1