07-2051
Anti-PEMT Antibody (CT)
from rabbit
Sinonimo/i:
phosphatidylethanolamine N-methyltransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEMT(10400)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
This antibody was reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA
Immunocytochemistry:
HeLa, A431, and NIH/3T3 (previous page) cells incubated with anti-PEMT (C-terminus) stained positively on nuclei and endoplasmic reticulum (ER).
Epigenetics & Nuclear Function
Neuroscience
Chromatin Biology
Qualità
1:1,000 dilution of this antibody detected PEMT on 10 µg of L6 lysate (below) and Jurkat lysate (not shown).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
L6 and Jurkat lysates (Western blotting), HeLa, A431 cells (Immunocytochemistry)
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2