07-1213
Anti-IP3 Receptor 1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
IP3 receptor isoform 1, Type 1 InsP3 receptor, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 15, spinocerebellar ataxia 16
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... Itpr1(476548)
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Lipid Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IP3 RECPT 1 on 10 ug of C2C12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
C2C12 cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1