Documenti fondamentali
07-1016
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-Upf1 (Ser1127)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Regulator of nonsense transcripts 1, ATP-dependent helicase RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, NORF1, Up-frameshift suppressor 1 homolog, hUpf1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1127)
Informazioni sul gene
human ... UPF1(5976)
Descrizione generale
Il regolatore 1 dei trascritti nonsenso (UniProt: Q92900; chiamato anche elicasi RENT1 ATP-dipendente, fattore di riduzione 1 dell'mRNA nonsenso, NORF1, omologo 1 del soppressore up-frameshift, hUpf1) nell'uomo è codificata dal gene UPF1 (chiamato anche KIAA0221, RENT1) (Gene ID: 5976). Upf1 è un membro della famiglia delle DNA2/NAM7 elicasi. Si tratta di una elicasi RNA-dipendente e ATPasi indispensabile per il decadimento mediato da nonsenso (NMD) degli mRNA contenenti codoni di stop prematuro. Viene reclutata dagli mRNA al termine della traduzione e subisce un ciclo di fosforilazione e defosforilazione. La fosforilazione da parte di SMG1 è considerata una fase essenziale dell'NMD ed è necessaria per la formazione dei complessi di sorveglianza degli mRNA. La proteina Upf1 fosforilata è riconosciuta da EST1B/SMG5, SMG6 e SMG7, che fungono da collegamento con l'apparato di degradazione degli mRNA coinvolto nelle vie di esonucleolisi ed endonucleolisi. Una forma iperfosforilata viene indirizzata al corpo P, mentre la proteina non fosforilata viene distribuita in tutto il citoplasma. L'attività ATPasica di Upf1 è richiesta per il disassemblaggio degli mRNP che subiscono l'NMD ed è anche essenziale per la vitalità embrionale. Sono state segnalate due isoforme di Upf1, risultato dello splicing alternativo. Upf1 contiene un dominio a dito di zinco tipo UPF1 (aa 121-272) e un dominio di legame ai nucleotidi (aa 506-510).
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela il regolatore 1 dei trascritti nonsenso (RENT1) in più specie. Riconosce un epitopo all'interno dei 9 aminoacidi che circondano la Ser1127 fosforilata.
Immunogeno
Epitopo: Ser1127 fosforilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina Upf1 fosforilata in Ser1127.
Applicazioni
L′anti-fosfo-Upf1 (Ser1127), N° Cat. 07-1016, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro il regolatore 1 dei trascritti nonsenso (RENT1) fosforilato in Ser1127 ed è stato testato per l′uso nei saggi di immunoprecipitazione, inibizione con peptide e Western blotting.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rivelato la proteina fosfo-Upf1 (Ser1127) in 10 µg di cellule A431 trattate con caliculina A e acido okadaico.
Saggio di inibizione con peptide: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha bloccato la proteina fosfo-Upf1 (Ser1127) in cellule NIH3T3 trattate con caliculina A e acido okadaico.
Immunoprecipitazione: 5 µg di un lotto rappresentativo hanno determinato l'immunoprecipitazione di fosfo-Upf1 (Ser1127) in cellule NIH3T3 trattate con caliculina A e acido okadaico.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su cellule NIH3T3 trattate con caliculina A e acido okadaico.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rivelato la proteina fosfo-Upf1 (Ser1127) in 10 µg di lisato di cellule NIH3T3 trattate per 30 minuti con caliculina A (50 nM) e acido okadaico (500 nM).
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 140 kDa. Calcolato a 125 kDa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Yang Zhao et al.
Nature communications, 11(1), 3345-3345 (2020-07-06)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) is an evolutionarily conserved RNA decay mechanism that has emerged as a potent cell-intrinsic restriction mechanism of retroviruses and positive-strand RNA viruses. However, whether NMD is capable of restricting DNA viruses is not known. The DNA
Feng Wang et al.
Nature communications, 14(1), 4760-4760 (2023-08-09)
Long-read RNA sequencing (RNA-seq) is a powerful technology for transcriptome analysis, but the relatively low throughput of current long-read sequencing platforms limits transcript coverage. One strategy for overcoming this bottleneck is targeted long-read RNA-seq for preselected gene panels. We present
Tatsuaki Kurosaki et al.
Genome biology, 22(1), 317-317 (2021-11-18)
Fragile X syndrome (FXS) is an intellectual disability attributable to loss of fragile X protein (FMRP). We previously demonstrated that FMRP binds mRNAs targeted for nonsense-mediated mRNA decay (NMD) and that FMRP loss results in hyperactivated NMD and inhibition of
Hanae Sato et al.
Nature communications, 12(1), 7203-7203 (2021-12-12)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) is an mRNA degradation pathway that eliminates transcripts containing premature termination codons (PTCs). Half-lives of the mRNAs containing PTCs demonstrate that a small percent escape surveillance and do not degrade. It is not known whether this
Sébastien Durand et al.
Nature communications, 7, 12434-12434 (2016-08-12)
Many gene expression factors contain repetitive phosphorylation sites for single kinases, but the functional significance is poorly understood. Here we present evidence for hyperphosphorylation as a mechanism allowing UPF1, the central factor in nonsense-mediated decay (NMD), to increasingly attract downstream