07-001
Anti-p47-phox Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-Anti-CGD1, Anti-Anti-NCF1A, Anti-Anti-NOXO2, Anti-Anti-SH3PXD1A, Anti-Anti-p47phox
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCF1(653361)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HL-60 cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1