Documenti fondamentali
06-984
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Mn-SOD
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Mn superoxide dismutase, indophenoloxidase B, manganese superoxide dismutase, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human, rat
Non deve reagire con
canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD2(6648)
Descrizione generale
La superossido dismutasi (SOD) è un enzima antiossidante implicato nel sistema di difesa dalle specie reattive dell'ossigeno (ROS). Esso catalizza la reazione di dismutazione dell′anione radicalico superossido, trasformandolo in perossido di idrogeno che viene poi decomposto in O2 e H2O, innocui, da parte della glutatione perossidasi e della catalasi. Sono state identificate diverse classi di SOD tra cui la SOD a rame-zinco intracellulare (Cu, Zn SOD/SOD1), la SOD a manganese mitocondriale (Mn SOD/SOD2) e la SOD a rame-zinco extracellulare (EC SOD/SOD3). La SOD2 è un enzima tetramerico contenente manganese (80 kDa) localizzato nella matrice mitocondriale, in prossimità di una delle principali fonti endogene di superossido, la catena respiratoria mitocondriale.
Specificità
Riconosce la Mn-SOD, con Mr di 24 kDa.
Immunogeno
Mn-SOD ricombinante umana, (superossido dismutasi a manganese).
Applicazioni
Immunoistochimica (paraffina):
un lotto rappresentativo alla concentrazione di 10 μg/mL ha permesso di rivelare MnSOD in sezioni di tessuto cerebrale di ratto incluse in paraffina.
Questo anticorpo anti-Mn-SOD è adatto per l'uso in lavori di IH, IH(P) e WB.
Qualità
Valutata mediante Western blotting sul lisati in tampone per RIPA di cellule MCF-7, A431 o L6 di ratto.
Western blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rivelare la MnSOD in lisati in tampone per RIPA di cellule L6 di ratto. Con un lotto precedente alla concentrazione di 1-4 μg/mL è stata rivelata la MnSOD in lisati in tampone per RIPA di cellule MCF-7 e A431 umane e di cellule L6 di ratto.
Descrizione del bersaglio
~24 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente per il 70% tampone di conservazione Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4 con NaCl 0,15 M e azoturo di sodio allo 0,05% e per il 30% glicerolo.
Formato: purificato
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule L6, estratto di tessuto cerebrale di ratto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Increased manganese superoxide dismutase expression suppresses the malignant phenotype of human melanoma cells.
Church, S L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90, 3113-3117 (1993)
Metabolic utilization of exogenous pyruvate by mutant p53 (R175H) human melanoma cells promotes survival under glucose depletion.
Valery A Chavez-Perez,Mary Strasberg-Rieber,Manuel Rieber
Cancer Biology & Therapy null
Low concentrations of methamphetamine can protect dopaminergic cells against a larger oxidative stress injury: mechanistic study.
El Ayadi, A; Zigmond, MJ
Testing null
Uridine prevents fenofibrate-induced fatty liver.
Le, TT; Urasaki, Y; Pizzorno, G
Testing null
Manganese superoxide dismutase expression in human cancer cells: a possible role of mRNA processing.
St Clair, D K and Oberley, L W
Free Radical Research Communications, 12-13 Pt 2, 771-778 (1991)