Documenti fondamentali
06-676
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mGluR2/3
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-GLUR2, Anti-MGLUR2, Anti-mGlu2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Grm2(24415)
Specificità
mGluR2 e mGluR3
Immunogeno
Peptide (KQFVPTVCNGREVVDSTTSSL) corrispondente agli amminoacidi 853-872 del recettore metabotropico del glutammato 2 umano
Applicazioni
Anticorpo anti-mGluR2/3 per IH, IP e WB.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori e recettori
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su preparazione microsomiali di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
100-110kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
Tris-glicina 0,07M a pH 7,4, NaCl 0,105M, con azoturo di sodio allo 0,035% e glicerolo al 30%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
L Emile et al.
Neuropharmacology, 35(5), 523-530 (1996-05-01)
Glutamic acid is the major excitatory amino acid of the central nervous system which interacts with two receptor families, the ionotropic and metabotropic glutamate receptors. The metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are coupled to G proteins and can be divided into
Ionotropic and metabotropic glutamate receptors show unique postsynaptic, presynaptic, and glial localizations in the dorsal cochlear nucleus.
Petralia, R S, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 372, 356-383 (1996)
Differential presynaptic localization of metabotropic glutamate receptor subtypes in the rat hippocampus.
Shigemoto, R, et al.
The Journal of Neuroscience, 17, 7503-7522 (1997)
Design and synthesis of systemically active metabotropic glutamate subtype-2 and -3 (mGlu2/3) receptor positive allosteric modulators (PAMs): pharmacological characterization and assessment in a rat model of cocaine dependence.
Dhanya, RP; Sheffler, DJ; Dahl, R; Davis, M; Lee, PS; Yang, L; Nickols, HH; Cho et al.
Journal of medicinal chemistry null
Immunohistochemical distribution of metabotropic glutamate receptor subtypes mGluR1b, mGluR2/3, mGluR4a and mGluR5 in human hippocampus.
Blumcke, I, et al.
Brain Research, 736, 217-226 (1996)