06-225
Anti-c-Jun Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Activator protein 1, AP1, p39, Proto-oncogene c-Jun, Transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, avian, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Descrizione generale
signaling pathways. The MAP kinase homologue, SAPK/JNK, binds to the N-terminal region of c-Jun and phosphorylates c-Jun at Ser63/73. In addition, the activity of SAPK/JNK is stimulated by the same signals that activate c-Jun.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1