06203-M
Sodio idrossido
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, ≥98.0%, pellets
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥98.0%
Stato
pellets
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.5% Na2CO3
≤20 ppm heavy metals (as Pb)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
As: ≤2 ppm
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.5 ppm
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Altre note
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 06203
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1