06-1364
Anti-SRp30b (SC35) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
serine/arginine-rich splicing factor 2, Splicing factor SC35, Splicing component, 35 kDa, splicing factor, arginine/serine-rich 2, SR splicing factor 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF2(6427)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected SRp30b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot of this antibody was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Qualità
A 1:500 dilution of this antibody detected SRp30b in NIH/3T3 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
NIH/3T3 cells.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1