06-1340
Anti-phospho-IKK-epsilon (Ser172) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon, I-kappa-B kinase epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer172)
Informazioni sul gene
human ... IKBKE(9641)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected IKK-epsilon on 10 µg of CD3+CD28 treated and untreated Jurkat cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CD3+CD28 treated and untreated Jurkat cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1