05-852
Anti-M-Cadherin Antibody, clone 12G4
clone 12G4, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12G4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cdh15(12555)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)