Documenti fondamentali
05-665-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-β-catenina attiva, clone 8E7, coniugato con Alexa Fluor 488
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Descrizione generale
La catenina beta-1 (UniProt P35222; nota anche come beta-catenina) nell'uomo è codificata dal gene CTNNB1 (chiamato anche CTNNB, MRD19) (ORF OK/SW-cl.35, PRO2286; Gene ID 1499). La beta-catenina è una proteina multifunzionale che interviene nella regolazione dell'adesione cellula–cellula e nel controllo della via di trasduzione del segnale Wnt. Nella sua regione centrale, la beta-catenina contiene 12 ripetizioni armadillo-like, che ne mediano l'interazione con diverse proteine, come i fattori di trascrizione axina e APC (adenomatous polyposis coli) e quelli della famiglia TCF (T cell factor). Il dominio C-terminale (CTD) della beta-catenina è implicato in funzioni trascrizionali, mentre quello N-terminale (NTD) contiene numerosi siti di modificazioni post-traduzionali (ubiquitinazione, acetilazione e fosforilazione), anche a carico dei residui Ser33/Ser37/Thr41 che sono importanti per la regolazione della stabilità della beta-catenina. In attesa di attivazione della via Wnt, la beta-catenina rimane nel citoplasma in un “complesso da demolire” insieme ad axina, APC e GSK3beta, dove viene destinata costitutivamente a degradazione proteasomica in conseguenza della fosforilazione costante di GSK3beta. L'attivazione della via Wnt stabilizza la beta-catenina e ne determina la traslocazione nel nucleo, dove attiva la trascrizione dei suoi geni bersaglio. Oltre a GSK3beta, è stato riportato che anche PKCalfa fosforila i residui Ser33/37/Thr41 della beta-catenina, mentre il residuo Ser45 è un sito di fosforilazione noto di CK1alfa. Inoltre, HDAC6 e PCAF (fattore associato a p300/CBP) regolano l'acetilazione del residuo Lys49 della beta-catenina.
Specificità
L′epitopo dell′anticorpo risulta altamente conservato (100%) in zebrafish (Danio rerio).
Riconosce la forma attiva della β-catenina, defosforilata in Ser37 o Thr41.
Immunogeno
Epitopo: L′epitopo corrisponde ai residui amminoacidici 36-44 (HSGATTTAP) della β-catenina umana.
Proteina di fusione corrispondente ai residui 1-100 della β-catenina umana con un tag istidina C-terminale.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: una diluizione 1:100 da un lotto rappresentativo ha rivelato la β-catenina attiva in cellule A431.β
Citometria a flusso: 0,1 µg di un lotto rappresentativo di questo anticorpo hanno permesso di rivelare la β-catenina in cellule 1X10E6 A431 e HeLa.
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:250 ha permesso di rilevare la β-catenina attiva in tessuto di adenocarcinoma colorettale umano e di colon umano.
È stato dimostrato che la forma non coniugata (N° Cat. 05-665) è adatta anche per applicazioni di WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Questo anticorpo anti-β-catenina attiva, clone 8E7, coniugato con Alexa Fluor 488, è convalidato per l′uso nelle analisi di immunocitochimica, citometria a flusso e immunoistochimica per rivelare la β-catenina attiva.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule HeLa.
Immunocitochimica: questo anticorpo diluito 1:100 ha rivelato la β-catenina attiva in cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~85 kDa
Stato fisico
Anticorpo coniugato purificato di topo in PBS con 15 mg/mL di BSA e azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2