05-503-I
Anti-LacI Antibody, clone 9A5
clone 9A5, from mouse
Sinonimo/i:
Lactose operon repressor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A5, monoclonal
Reattività contro le specie
E. coli
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... Laci(945007)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LacI in 10 µg of Rosetta BL21 (DE3) E. Coli cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rosetta BL21 (DE3) competent E. Coli cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1