Documenti fondamentali
05-499
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 6.6.2
Sinonimo/i:
H3 histone, family 3A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-istone H3, clone 6.6.2, clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6.6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates, human, plant
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Descrizione generale
Questo anticorpo monoclonale è stato generato utilizzando un peptide non modificato corrispondente ai primi 20 amminoacidi dell′istone H3 ed è specifico per un epitopo non modificato presente in quella regione.
Specificità
Questa stessa sequenza peptidica è condivisa da un′ampia varietà di specie animali e vegetali.
Questo anticorpo riconosce ed è specifico per l'istone H3, Mr 17 kDa.
Immunogeno
Epitopo: a.a. 1-20
Peptide coniugato con KLH corrispondente agli amminoacidi 1-20 [ARTKQTARKSTGGKAPRKQLC] dell′istone H3 umano. Clone 6.6.2.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-istone H3, clone 6.6.2, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione dell'istone H3, noto anche come famiglia 3A dell'istone H3, e il suo uso è stato convalidato per saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su estratto acido di lisati di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 µg/mL ha permesso di rivelare l′istone H3 in estratto acido di lisati di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina G
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone di conservazione contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M con azoturo di sodio 0,05% e glicerolo 30%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20ºC. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20ºC possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Estratto di cellule HeLa
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Glycosylation and sialylation of macrophage-derived human apolipoprotein E analyzed by SDS-PAGE and mass spectrometry: evidence for a novel site of glycosylation on Ser290.
Lee Y, Kockx M, Raftery MJ, Jessup W, Griffith R, Kritharides L
Molecular and Cellular Proteomics null
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Purification and characterization of C-terminal truncated forms of histone H2A in monocytic THP-1 cells.
Jiro Minami, Koji Takada, Katsuhiko Aoki, Yohta Shimada, Yutaka Okawa, Noriko Usui, Kiyoshi Ohkawa
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null