05-157
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1B3B9
Sinonimo/i:
Extracellular signal-regulated kinase 2, MAP kinase 2, MAPK 2, Mitogen-activated protein kinase 2, extracellular signal-regulated kinase-2, mitogen-activated protein kinase 1, protein tyrosine kinase ERK2.
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-MAP Kinase 2/Erk2 Antibody, clone 1B3B9, clone 1B3B9, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B3B9, monoclonal
Reattività contro le specie
avian, mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPKAPK2(9261)
mouse ... Mapkapk2(17164)
rat ... Mapkapk2(289014)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
4 μg of a previous lot immunoprecipitated MAP Kinase 2/Erk2 from a RIPA lysate from mouse 3T3 cells. Boil the cell lysate and let cool before adding the antibody, as this antibody only binds to denatured MAP Kinase.
Signaling
MAP Kinases
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected MAP Kinase 2/Erk2 in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells. A previous lot detected MAP Kinase in mouse 3T3 fibroblasts and rat L6 cells.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2