05-1427
Anti-ARF1 Antibody, clone 3F1
clone 3F1, from mouse
Sinonimo/i:
ADP-ribosylation factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARF1(375)
mouse ... Arf1(11840)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of ARF1 Monoclonal Antibody: Skin & Breast Cancer
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ARF1 on 10 μg of HeLa lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2