05-1319
Anti-EZH2 Antibody, clone BD43
clone BD43, from mouse
Sinonimo/i:
Enhancer of zeste homolog 2, Lysine N-methyltransferase 6, enhancer of zeste 2, enhancer of zeste homolog 2, ENX-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BD43, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa Nuclear Extracts
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1