Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti fondamentali
05-1307
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ubiquitina, Lys46-specifico, clone Apu2, monoclonale di coniglio
clone Apu2, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-HEL-S-50
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Apu2, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human, rat
tecniche
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBAP2(55833)
Descrizione generale
DI-UBIQUITINA DISPONIBILE!
Di-Ubiquitina (legame lisina 48), proteina ricombinante (17-10408)
Le catene di poliubiquitina legate mediante il residuo lisina 48 dell'ubiquitina sono più comunemente associate a proteine destinate alla degradazione da parte del proteasoma.
Al contrario, le catene di poliubiquitina legate attraverso la lisina 63 dell'ubiquitina (Ub) sono associate a funzioni non proteolitiche quali la trasduzione del segnale. Le catene di poliubiquitina legate mediante lisina 63 connettono i componenti del signaling di NFκB in modo finemente regolato. Evidenze genetiche indicano il coinvolgimento delle catene di ubiquitina generate via lisina 63 nella risposta allo stress e nella riparazione del DNA. Ricerche condotte sul lievito suggeriscono che le catene di ubiquitina generate via lisina 63 stimolano l'endocitosi.
Specificità
In base dell'omologia di sequenza, è prevista un′ampia reattività crociata tra specie
Riconosce l′ubiquitina con legame mediato da lisina 48. Non riconosce l′ubiquitina con legame lisina 63-mediato né l′ubiquitina libera.
Immunogeno
Epitopo: sito di ubiquitinazione lisina 48
L'immunogeno utilizzato era la di-ubiquitina umana con legame mediato dalla lisina 48.
Applicazioni
Immunoistochimica:
colorazione dell′ubiquitina (Lys 48-specifica) in sezioni di cervello di ratto (figura a sinistra) o di carcinoma mammario umano (figura a destra). Nel tessuto cerebrale si osserva la colorazione degli assoni dei neuroni ma non delle cellule gliali circostanti; nelle cellule del tumore al seno si osserva un′intensa colorazione citoplasmatica mentre il nucleo non viene colorato.
Immunocitochimica:
analisi in IF al microscopio confocale di cellule NIH/3T3, HeLa e A431 utilizzando l′anticorpo anti-Ubiquitina (specifico per Lys48) (rosso). I filamenti di actina sono stati marcati con AlexaFluor 488-Phalloidin (verde). Il materiale nucleare viene colorato con DAPI (blu).
Citometria a flusso:
analisi in citometria a flusso di cellule Jurkat utilizzando l′anticorpo anti-ubiquitina Lys48-specifico (n. 05-1307) (blu) e IgG di coniglio come controllo (rosso).
Immunoprecipitazione:
L′anticorpo monoclonale di coniglio anti-ubiquitina (Lys-48-specifico), clone Apu2, ha precipitato proteine legate ad ubiquitina da lisati di cellule HeLa.
Saggio di inibizione:
la preincubazione dell′anticorpo anti-ubiquitina, Lys48-specifico, con catene multiubiquitina K48 ne ha inibito il legame in analisi di Western blotting.
Categoria di ricerca
Signaling
L'anticorpo anti-Ubiquitina, lisina 48 specifico, clone Apu2 è un anticorpo monoclonale di coniglio di elevata qualità per il rilevamento dell'ubiquitina validato in FC, ICC, IP, IHC, WB, PIA.
Sottocategoria di ricerca
Ubiquitina & metabolismo dell′ubiquitina
Qualità
Western blotting:
una diluizione 1:1000-1:5000 di questo lotto ha rilevato le catene di ubiquitina lisina-48 in analisi di Western blotting.
Descrizione del bersaglio
varia
Stato fisico
Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio, purificato con proteina A. Composto da un frammento fAb umanizzato fuso con una regione Fc di coniglio, prodotto in un sistema CHO per anticorpi ricombinanti. Fornito in tris-glicina 0,1 M (pH7,4) NaCl 150 mM, azoturo di sodio 0,05%
Formato: purificata
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Catene di poliubiquitina legate via lisina 48
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
(R)-MG132
Sigma-Aldrich
M8699
(R)-MG132
CARMA1 controls Th2 cell-specific cytokine expression through regulating JunB and GATA3 transcription factors.
Blonska, M; Joo, D; Zweidler-McKay, PA; Zhao, Q; Lin, X
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Unique insights into maternal mitochondrial inheritance in mice.
Luo, SM; Ge, ZJ; Wang, ZW; Jiang, ZZ; Wang, ZB; Ouyang, YC; Hou, Y; Schatten, H; Sun, QY
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Bifunctional apoptosis regulator (BAR), an endoplasmic reticulum (ER)-associated E3 ubiquitin ligase, modulates BI-1 protein stability and function in ER Stress.
Rong, J; Chen, L; Toth, JI; Tcherpakov, M; Petroski, MD; Reed, JC
The Journal of Biological Chemistry null
Cellular inhibitor of apoptosis (cIAP)-mediated ubiquitination of phosphofurin acidic cluster sorting protein 2 (PACS-2) negatively regulates tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) cytotoxicity.
Guicciardi, ME; Werneburg, NW; Bronk, SF; Franke, A; Yagita, H; Thomas, G; Gores, GJ
Testing null
N Ohoka et al.
Cell death & disease, 5, e1513-e1513 (2014-11-07)
The selective degradation of target proteins with small molecules is a novel approach to the treatment of various diseases, including cancer. We have developed a protein knockdown system with a series of hybrid small compounds that induce the selective degradation