05-1108
Anti-Insulin Antibody, clone1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MAB1, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1.25 µg/mL of this antibody detected insulin in human pancreas tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human pancreas tissue.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2