04-928
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan, clone A3S, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A3S, Upstate®
Sinonimo/i:
H3, Histone H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A3S, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3F3B(3021)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Immunoprecipitation:
2 μL of of a previous lot of this antibody immunoprecipitated chromatin associated with Histone H3 from a wild type yeast lysate.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1