04-1556
Anti-MDM4 Antibody, clone 7A8
clone 7A8, from mouse
Sinonimo/i:
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding
protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding pr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1