04-039
Anti-20S proteasome subunit α2 Antibody, clone MCP21
clone MCP21, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
HC3, proteasome subunit alpha type 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MCP21, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit, bovine
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
bovine ... Psma2(539141)
human ... PSMA2(5683)
rabbit ... Psma2(100355295)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2