Documenti fondamentali
01-195
Sigma-Aldrich
CNTF, recombinant
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
rat ... CNTF(25707)
Descrizione generale
Product Source: Recombinant rat Ciliary Neurotrophic Factor expressed in E. coli
Qualità
Routinely evaluated in a biological activity assay.
Stato fisico
Lyophilized from 5mM sodium acetate, pH 6.5.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1