N1905
Neurotrophin-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HDNF, NTF3, NT-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
1-40 ng/mL EC50
Confezionamento
pkg of 5 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NTF3(4908)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.